Merck
409944
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl vinyl ether
98%
Szinonimák:
3-[(Ethenyloxy)methyl]heptane, Vinyl 2-ethylhexyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
177-178 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)