Merck
375241
Sigma-Aldrich
Propyl vinyl ether
99%
Szinonimák:
1-(Ethenyloxy)propane, 1-(Vinyloxy)propane, n -Propyl vinyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2OCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
365 °F
tartalmaz
0.1% potassium hydroxide as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
65 °C (lit.)
sűrűség
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCOC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVGRCEFMXPHEBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
O Schalk et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(45), 11105-11112 (2015-10-23)
A series of different alkyl vinyl ethers is investigated to decipher the possible reaction channels upon photoexcitation to the π3s-Rydberg and the ππ*-valence state at 200 nm using time-resolved photoelectron spectroscopy and on-the-fly time-dependent density functional theory dynamics simulations. The