Merck
409936
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl vinyl ether
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11OCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
sűrűség
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGIYPVFBQRUBDD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)