Merck
409987
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) vinyl ether
98%
Szinonimák:
1-Vinyloxy-5-hydroxy-3-oxapentane, 2-[2-(Ethenyloxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]ethanol
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CH(OCH2CH2)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCOCCOC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2,7H,1,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)