Merck
413496
Sigma-Aldrich
Dodecyl vinyl ether
98%
Szinonimák:
Lauryl vinyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11OCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.37
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4382 (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
sűrűség
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC=C
InChI
1S/C14H28O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAYAKLSFVAPMEL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis of ABA Type Block Copolymers of Poly (Ethylene Glycol) and Poly (Dodecyl Vinyl Ether): Research on cationic polymerization of dodecyl vinyl ether yielding ABA type block copolymer, used as surfactant in emulsion polymerization (YH Gursel, A Sarac, BF Senkal, 2014).
  • A sustainable polymer and coating system based on renewable raw materials: Focus on monomers like methoxybutenolide and dodecyl vinyl ether derived from biomass, used as a biobased crosslinker (JGH Hermens, T Freese, G Alachouzos, ML Lepage, 2022).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)