Fontos dokumentumok
742031
Gold nanoparticles
100 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in citrate buffer
Szinonimák:
Au NP, Gold Colloid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
nanoparticles
suspension
tartalmaz
Proprietary Surfactant as stabilizer
koncentráció
~3.8E+9 particles/mL
OD
1
átmérő
100 nm
λmax
565-574 nm
PDI
<0.2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
This material is highly monodisperse (<12% variability in size and shape), and provides significantly improved surface reactivity. Applications include Surface Enhanced Raman Lables, Sensing/Detection, Biological Targeting, Plasmonics and Electronics.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Az arany (Au) nanorészecskék hangolható optikai és elektronikus tulajdonságokkal rendelkeznek, és számos alkalmazásban használják őket, többek között a fotovoltaikában, az érzékelőkben, a gyógyszeradagolásban és a katalízisben.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.