Merck
778346
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) carbide
nanopowder, hexagonal, 150-200 nm, ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
About This Item
Lineáris képlet:
WC
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.85
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99% trace metals basis
form
nanopowder
részecskeméret
150-200 nm
SMILES string
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tungsten carbide is a well studied structural material with applications in coatings; composites and supports in heterogeneous catalysis. Tungsten carbide nanoparticles have been studied in wear resistant functional coatings as well as resilient composites.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ledoux; M.J.;
J. Catal., 134(2), 383-398 (1992)
Choi-Yim; H.;
Applied Physics Letters, 71(26), 3808-3810 (1997)
Hauert; R.;
Advanced Engineering Materials, 2(5), 247-259 (2000)
Anne; G.;
J. Eur. Ceram. Soc., 25(1), 55-63 (2004)
Voevodin; A. A.;
Thin Solid Films, 370(1;2), 223-231 (2000)