Fontos dokumentumok
239240
Cesium
ingot, ≥99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Caesium
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 279 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.95% trace metals basis
Forma
ingot
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
kiszerelés
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
ellenállás
19 μΩ-cm, 0°C
bp
705 °C (lit.)
mp
28.5 °C (lit.)
sűrűség
1.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cs]
InChI
1S/Cs
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency: Demonstrates how adding cesium to perovskite solar cells improves their stability and efficiency, making a significant advancement in solar technology (M Saliba et al., 2016).
- Exotic stable cesium polynitrides at high pressure: Explores the formation of new cesium polynitrides under high pressure, indicating potential applications in high-energy-density materials (F Peng et al., 2015).
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?