Merck
07966
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol amine
20,000
Szinonimák:
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vimala N Bharadwaj et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 14(7), 2155-2166 (2018-06-23)
Clinically, traumatic brain injury (TBI) results in complex heterogeneous pathology that cannot be recapitulated in single pre-clinical animal model. Therefore, we focused on evaluating utility of nanoparticle (NP)-based therapeutics following three diffuse-TBI models: mildclosed-head injury (mCHI), repetitive-mCHI and midline-fluid percussion
Cikkek
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.