Merck
920428
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), glycol propyl amine, methoxy
Szinonimák:
PEG amine, Poly(ethylene) glycol amine, Polyethylene glycol, mPEG NH2, mPEG amine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(OCH2CH2)nOCH2CH2CH2NH2
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.23
Terméknév
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000,
Forma
semisolid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 1,000 (by NMR)
szín
white to off-white
Ω-end
amine
α-end
methoxy
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
Alkalmazás
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000 is a pegylation agent used to conjugate proteins to reduce immunogenicity and prolong serum half-life of proteins and enzymes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Ton J Dirks et al.
Bioconjugate chemistry, 20(6), 1129-1138 (2009-05-21)
The Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) has recently proven to be a powerful synthetic tool in various fields of chemistry, including protein-polymer conjugation. In this article, we describe a fluorogenic CuAAC, which allows for efficient monitoring of protein-polymer conjugation. We show