Fontos dokumentumok
753084
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 2,000, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 2,000
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
Mw/Mn ≤1.4
average Mn 2,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
amine
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.