Merck
JKA5158
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
average MN 20,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Szinonimák:
HO-PEG-NH2, Polyethylene glycol, hydroxyl-PEG-Amine, HO-PEG-NH2
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
HO-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Hydroxyl PEG Amine. NH2 group is stable and can be activated.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bosnjakovic, A., et al.
Analytica Chimica Acta, 720 (2012)