Merck
901154
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine
Szinonimák:
3,6,9-Trioxaundecylamine, N-[2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl]amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
sűrűség
0.974
SMILES string
NCCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H19NO3/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWJVRDMJNJTOBL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-(2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl)-4-nitroisoindoline-1,3-dione, a key intermediate used to prepare excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT)-based fluorescent probe for the detection of palladium.
  • Acetamidine derivatives by condensation reaction with N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A water soluble ESIPT-based fluorescent chemodosimeter for the ratiometric detection of palladium ions in aqueous solution and its application in live-cell imaging
Huang J, et al.
New. J. Chem., 42(19), 15587-15592 (2018)
Jitendra R Harjani et al.
The Journal of organic chemistry, 76(6), 1683-1691 (2011-02-15)
The condensation of primary amine with N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal yields a mixture of acetamidine and imidate ester. The product distribution in this reaction depends on the temperature, solvent, and structure of the primary amine. It is possible to suppress the