Merck
07965
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol amine
10,000
Szinonimák:
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Polymeric support suitable for liquid-phase peptide synthesis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R Colombo
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1393-1403 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of three tetradecapeptideamides corresponding to the amino acid sequences of the wasp venoms mastoparan, mastoparan X, and Polistes mastoparan is described. The 4-(aminomethyl)-3-nitrobenzoyl-amino-poly(ethylene glycol) monomethyl ether was employed as the soluble support, and the completed peptideamides were
R Colombo et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1385-1391 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of two pentapeptides corresponding to the amino acid sequence of Leu- and Met-enkephalin is described. Modified monofunctional poly(ethylene glycol) containing a p-alkoxybenzyl alcohol functional group was employed as the soluble polymeric support. Cleavage of the peptides from
Cikkek
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.