Fontos dokumentumok
760749
Dibenzocyclooctyne-PEG4-biotin conjugate
for Copper-free Click Chemistry
Szinonimák:
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-biotin
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NCCC(=O)N3Cc4ccccc4C#Cc5ccccc35
InChI
1S/C39H51N5O8S/c45-35(12-6-5-11-34-38-32(28-53-34)42-39(48)43-38)41-18-20-50-22-24-52-26-25-51-23-21-49-19-16-36(46)40-17-15-37(47)44-27-31-9-2-1-7-29(31)13-14-30-8-3-4-10-33(30)44/h1-4,7-10,32,34,38H,5-6,11-12,15-28H2,(H,40,46)(H,41,45)(H2,42,43,48)/t32-,34-,38-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNHSQAOQVNHUGL-QRBHCBQLSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.