Merck
764191
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG5-N-hydroxysuccinimidyl ester
Szinonimák:
Acetylene-PEG5-NHS ester, Alkyne-PEG5-NHS ester, Alkyne-PEG5-succinimidyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H27NO9
Molekulatömeg:
401.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
NHS ester
alkyne
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO9/c1-2-6-23-8-10-25-12-14-27-15-13-26-11-9-24-7-5-18(22)28-19-16(20)3-4-17(19)21/h1H,3-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACZDUKRWTPZVRP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Heterobifunctional crosslinker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a primary amine. The succinimidyl ester group will react preferentially with primary amines to form a covalent adduct and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification amine containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)