Fontos dokumentumok
760676
Dibenzocyclooctyne-PEG4-maleimide
for Copper-free Click Chemistry
Szinonimák:
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-maleimide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
maleimide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C36H42N4O9/c41-32(14-18-39-34(43)11-12-35(39)44)38-17-20-47-22-24-49-26-25-48-23-21-46-19-15-33(42)37-16-13-36(45)40-27-30-7-2-1-5-28(30)9-10-29-6-3-4-8-31(29)40/h1-8,11-12H,13-27H2,(H,37,42)(H,38,41)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVFZXPZWVJMYPX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Applications Include:
- Protein-peptide conjugates
- Antibody-enzyme or antibody-drug conjugates
- Protein or peptide-oligonucleotide conjugates
- Surface modification
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.