Fontos dokumentumok
762873
Chromium(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Chromium dichloride, Chromous chloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
beads
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
824 °C (lit.)
sűrűség
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Anhydrous chromium chloride finds applications as catalysts, chromizing ferrous metals, steel, etc. The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
Chromium chloride powder is air and water sensitive. Beads have lower surface area and pour easily.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)