Fontos dokumentumok
590592
Hafnium(IV) chloride
purified by sublimation, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Hafnium tetrachloride, Tetrachlorohafnium
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 190 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
tisztítva
sublimation
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
- To synthesize α-aminophosphonates via the one-pot three-component reaction of aldehyde, amine, and phosphite.
- For the conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural in ionic liquids.
- For parallel synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles from N-substituted phenylenediamines and aldehydes.
- A precursor to prepare hafnium oxide nanoparticles via sol-gel method.
- A starting material to synthesize bulky guanidinato hafnium(iv) chloridecomplexes.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)