Merck
450782
Sigma-Aldrich
Chromium(II) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Chromium dichloride, Chromous chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CrCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.90
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
824 °C (lit.)
sűrűség
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
Mediates the condensation of the aldehydes with trisubstituted chloroalkenes. Used in the synthesis of a highly active precatalyst for ethylene oligimerization.
Used to make bis(indenyl)chromium dimer and related products.
Used with iodoform and tetraethyl ethylenediamine to convert terminal olefins into trans-iodocyclopropanes in excellent yields.
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 520-520 (2007)
Falck, J.R., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3039-3039 (2004)
Heinemann, O. et al.
Organometallics, 15, 5462-5462 (1996)
Small, B.L., et al.
Macromolecules, 37, 4375-4375 (2004)
Mohammad Mehdi Moeini et al.
Biological trace element research, 144(1-3), 715-724 (2011-06-22)
A total of 250 broilers in a completely randomized design selected to evaluate the effect of different levels of chromium (Cr) supplementation on performance, carcass traits and some blood parameters of heat-stressed broiler chicks. All birds were kept under heat