Fontos dokumentumok
200050
Chromium(III) chloride
purified by sublimation, 99%
Szinonimák:
Chromic chloride, Chromium trichloride
Teszt
99%
Forma
flakes
tisztítva
sublimation
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: chromium
szennyeződések
<0.2% water
sűrűség
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?