Merck
342432
Sigma-Aldrich
Chromium(III) sulfate hydrate
for synthesis
Szinonimák:
Chromic sulfate hydrate, Chromium trisulfate
About This Item
Lineáris képlet:
Cr2(SO4)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
392.18 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
18.0-26.0% (by Na2S2O3, % Cr, titration)
grade:
for synthesis
Forma:
solid
grade
for synthesis
Minőségi szint
Teszt
18.0-26.0% (by Na2S2O3, % Cr, titration)
Forma
solid
koncentráció
18.0-26.0% Cr (by Na2S2O3, titration)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)