Merck
288179
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Szinonimák:
Tetrahydrofuran- trichlorochromium (3:1), oxolane trichlorochromium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H24Cl3CrO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
143 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Cr](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Cr/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)