Fontos dokumentumok
450995
Manganese(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
652 °C (lit.)
sűrűség
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.