Merck
203394
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxide
≥99.95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HfO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.49
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.95%
Forma
powder
sűrűség
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.