Fontos dokumentumok
755087
Cadmium(II) acetate
anhydrous, 99.995%
Szinonimák:
Cadmium(II) acetate, Acetic acid, cadmium salt, Bis(acetoxy)cadmium, Cadmium acetate, Cadmium diacetate, Cadmium ethanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.995%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: cadmium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
255-273 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Kidney,Bone
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.