Fontos dokumentumok
1724703
USP
Zinc Acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Zinc acetate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3