Merck
736414
Sigma-Aldrich
Tetradecylphosphonic acid
98%
Szinonimák:
TDPA, TPA
Méret kiválasztása
1 G
44 900,00 Ft
5 G
130 000,00 Ft
44 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
44 900,00 Ft
5 G
130 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13P(O)(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.37
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
44 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
80-85 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H31O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(15,16)17/h2-14H2,1H3,(H2,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVQJQTMSTANITJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetradecylphosphonic acid forms a self-assembled monolayer (SAM) to functionalize a variety of nanoparticles.[1]
Alkalmazás
TDPA can be used to cap copper nanoparticles to protect them from oxidation.[2] It may also be used in the synthesis of cadmium sulfate (CdS) core, which can be used in the fabrication of cadmium selenium (CdSe)/CdS core quantum dots (QDs).[3][4] It may also be coated on caesium lead bromide (CsPbBr3) perovskite quantum dots for the development of white light emitting diodes (wLED).[5]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tailoring Morphology of Cu-Ag Nanocrescents and Core-Shell Nanocrystals Guided by a Thermodynamic Model
Osowiecki WT, et al.
Journal of the American Chemical Society (2018)
Highly stable CsPbBr 3 quantum dots coated with alkyl phosphate for white light-emitting diodes
Xuan T, et al.
Nanoscale, 9(40), 15286-15290 (2017)
Lan Yang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(7), e1906766-e1906766 (2020-01-28)
Herein, the facile preparation of ultrathin (≈3.8 nm in thickness) 2D cobalt phosphate (CoPi) nanoflakes through an oil-phase method is reported. The obtained nanoflakes are composed of highly ordered mesoporous (≈3.74 nm in diameter) structure and exhibit an amorphous nature.
Effects of shell thickness on the electric field dependence of exciton recombination in CdSe/CdS core/shell quantum dots
Rowland CE, et al.
Optical Materials Express, 7(6), 1871-1881 (2017)
Stencil lithography for organic thin-film transistors with a channel length of 300 nm
Zschieschang U, et al.
Organic Electronics, 61, 65-69 (2018)
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.