Fontos dokumentumok
1.02003
Supelco
Cadmium acetate dihydrate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Cadmium acetate dihydrate, Cadmium Acetate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3COO)2Cd · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
208-853-2
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
form
solid
hatékonyság
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
256 °C (anhydrous)
sűrűség
2.01 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
950 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (komplexometric (CH₃COO)₂Cd·2H₂O): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Substances not precipitated with H₂S (as sulphates): ≤ 0.1 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2