Fontos dokumentumok
229520
Cadmium nitrate tetrahydrate
99.997% trace metals basis
Szinonimák:
Nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
Teszt
99.997% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cadmium
szennyeződések
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
59.5 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Kidney,Bone
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?