Fontos dokumentumok
229490
Cadmium acetate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder, crystals or chunks
összetétel
Degree of hydration, 1-2
reakcióalkalmasság
core: cadmium
reagent type: catalyst
sűrűség
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJNYWDYNPPTGLP-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?