Fontos dokumentumok
215791
Niobium(V) chloride
99%
Szinonimák:
Niobium pentachloride
Teszt
99%
form
powder
technika/technikák
FTIR: suitable
bp
254 °C (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
sűrűség
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Alkalmazás
- As a precursor to prepare K2NbF7:Mn4+ red phosphors for white light-emitting diode(LED) devices.
- As a Lewis acid to synthesize fluorescein dye derivatives for dye-sensitized solar cells.
- As a dopant to enhance the thermoelectric properties of n-type tin selenide.
- As a precursor to synthesize Nb2O5 microspheres and TiNb2O7 nanoparticles as high-rate capability and long-cycle-life anode materials for lithium-ion batteries .
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?