Fontos dokumentumok
737933
Butylphosphonic acid
Szinonimák:
n-Butylphosphonic acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
mp
98-102 °C
SMILES string
CCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H11O3P/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.