Fontos dokumentumok
8.20251
Sigma-Aldrich
Butyl phosphate
(mixture of mono and di esters) for synthesis
Szinonimák:
Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester
About This Item
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
bp
>145 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point >108.5 °C
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
227.3 °F
Lobbanási pont (C)
> 108.5 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)