Merck
737917
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylphosphonic acid
greener alternative
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4F5O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
97%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 9
new score: 5
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
228-233 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F5O3P/c8-3-2(1-16(13,14)15)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h1H2,(H2,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTUQIHXUWNQRPZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
Alkalmazás
  • Study of Perfluorophosphonic Acid Surface Modifications on Zinc Oxide Nanoparticles.: This study explores the surface modifications of zinc oxide nanoparticles using perfluorophosphonic acid, highlighting potential applications in high-performance materials for energy storage and conversion. The research provides insights into the integration of fluorinated phosphonic acid derivatives in advanced battery chemistries, aiming to improve the efficiency and stability of energy storage systems (Quiñones et al., 2017).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.