Fontos dokumentumok
P29006
Phenylphosphonic acid
98%
Szinonimák:
Benzene phosphonic acid
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7O3P/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Noyori Oxidation (Sodium Tungstate Dihydrate, Hydrogen Peroxide, Methyltri-n-octylammonium Hydrogen Sulfate, Phosphonic Acid)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?