Fontos dokumentumok
715166
Octadecylphosphonic acid
97%
Szinonimák:
n-Octadecylphosphonic acid, ODPA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
crystals
mp
95-100 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H39O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3,(H2,19,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTMKAMVLFVRZQX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.