Fontos dokumentumok
737925
Decylphosphonic acid
97%
Szinonimák:
n-Decylphosphonic acid
Teszt
97%
Forma
solid
mp
96-101 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H23O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3,(H2,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.