Fontos dokumentumok
735914
Octylphosphonic acid
97%
Szinonimák:
n-Octylphosphonic acid, OPA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
solid
mp
93-98 °C
SMILES string
CCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Bone
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.