Fontos dokumentumok
228559
3-Phosphonopropionic acid
technical grade, 94%
Szinonimák:
2-Carboxyethanephosphonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
94%
form
solid
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H7O5P/c4-3(5)1-2-9(6,7)8/h1-2H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLBSQHGCGGFVJW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?