Merck
289876
Sigma-Aldrich
Ethylphosphonic acid
98%
Szinonimák:
P-Ethylphosphonic acid
Méret kiválasztása
1 G
22 700,00 Ft
5 G
50 500,00 Ft
22 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
22 700,00 Ft
5 G
50 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5P(O)(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
22 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
61-63 °C (lit.)
SMILES string
CCP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H7O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H2,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GATNOFPXSDHULC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The synthesis of novel nucleotide analogs based on phosphonic acids from ethylphosphonic acid was studied[1].
Alkalmazás
Ethylphosphonic acid was used as an internal standard in the determination of fosfomycin in human plasma[2].
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adarsh Gandhi et al.
Biomedical chromatography : BMC, 32(6), e4214-e4214 (2018-02-21)
Extensive use and misuse of antibiotics over the past 50 years has contributed to the emergence and spread of antibiotic-resistant bacterial strains, rendering them as a global health concern. To address this issue, a dynamic in vitro hollow-fiber system, which mimics
E V Efimtseva et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 24(1), 16-20 (1998-04-29)
The synthesis of novel nucleotide analogues on the basis of ethylphosphonic acid was described. A rigid structural element, an amide or a double bond, was characteristics of the compounds synthesized. The antiviral and cytotoxic activities of these compounds were studied
Stefanie Klein et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(21), e1704111-e1704111 (2018-04-19)
Efficient magnetic reactive oxygen species (ROS) formation enhancing agents after X-ray treatment are realized by functionalizing superparamagnetic magnetite (Fe3 O4 ) and Co-ferrite (CoFe2 O4 ) nanoparticles with self-assembled monolayers (SAMs). The Fe3 O4 and CoFe2 O4 nanoparticles are synthesized
Theodora A Papakondyli et al.
Journal of chromatography. A, 1332, 1-7 (2014-02-11)
An analytical method employing novel sample preparation and liquid chromatography coupled with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometric detection (LC-APCI/MS) was developed for the determination of fosfomycin in human plasma. Sample preparation involves derivatization through phase transfer catalysis (PTC) which
Jonna E Teikari et al.
The ISME journal, 12(6), 1619-1630 (2018-02-16)
Nodularia spumigena is a nitrogen-fixing cyanobacterium that forms toxic blooms in the Baltic Sea each summer and the availability of phosphorous is an important factor limiting the formation of these blooms. Bioinformatic analysis identified a phosphonate degrading (phn) gene cluster