Fontos dokumentumok
373729
Molybdenum(VI) tetrachloride oxide
97%
Szinonimák:
Molybdenum chloride oxide, Molybdenum oxide chloride, Molybdenum oxytetrachloride, Molybdenum tetrachloride monoxide, Molybdenum(VI) oxychloride, Tetrachlorooxomolybdenum
Teszt
97%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.Mo.O/h4*1H;;/q;;;;+4;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYEGPKGLVUUIGD-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
- To prepare a binary metal catalyst (MoOCl4-n-BuLi) for the living polymerization of various acetylenes.
- As an oxidant in the aromatization of various Hantzsch-1,4-dihydropyridines.
- As a molybdenum (Mo) precursor to prepare nafion-Mo composite material, which is used as a catalyst for the preparation of nitrones by reacting primary amines with aldehydes.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.