Fontos dokumentumok
517763
2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid
97%
Szinonimák:
6,6′-Binicotinic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
mp
>360 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(nc1)-c2ccc(cn2)C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVQMUHHSWICEIH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Zn-MOFs Containing Pyridine and Bipyridine Carboxylate Organic Linkers and Open Zn2+ Sites: This study discusses the synthesis and characterization of Zinc-based Metal-Organic Frameworks (MOFs) utilizing 2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid as a linker, showing potential applications in gas storage and separation (J Kim et al., 2015).
- Ethylene oligomerization in metal organic frameworks bearing nickel (ii) 2, 2′-bipyridine complexes: Reports the use of 2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid in Nickel-based MOFs for catalyzing ethylene oligomerization, highlighting the versatility of MOFs in catalysis (MI Gonzalez et al., 2017).
- Two 3-D metal organic frameworks containing 2, 2′-bipyridine-5, 5′-dicarboxylic acid: synthesis, structure, and magnetic properties: Discusses the synthesis and magnetic properties of two 3-D MOFs built with 2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid, demonstrating potential for advanced material applications (M Fang et al., 2014).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)