Fontos dokumentumok
343625
7-Oxooctanoic acid
98%
Szinonimák:
7-Ketooctanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
bp
160-162 °C/4 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ketone
SMILES string
CC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-7(9)5-3-2-4-6-8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSAHCBHKCKPJGI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)