Merck
W284300
Sigma-Aldrich
4-Pentenoic acid
≥98%, stabilized, FG
Szinonimák:
3-Vinylpropionic acid, Allylacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
FEMA-szám:
2843
Beilstein:
1633696
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2004
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.048
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cheese
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
≥98%
tartalmaz
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−22.5 °C (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cheese
SMILES string
OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Pentenoic acid is a volatile acid reported to be found in tobacco.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Steam volatile acids of Latakia tobacco leaf.
Creasy PJ & Saxby MJ.
Phytochemistry, 8(12), 2427-2429 (1969)
Manuela Hermann et al.
Journal of biotechnology, 133(3), 301-310 (2007-12-15)
Isolated from pig liver as a crude, inhomogeneous enzyme fraction, pig liver esterase (PLE) was found to metabolize a wide range of substrates; often in a highly stereoselective manner. This crude esterase preparation, however, contains several iso-enzymes at proportions varying
Y Boulanger et al.
Renal physiology and biochemistry, 16(4), 182-202 (1993-07-01)
4-Pentenoate (4P) is a short-chain fatty acid which causes a complete renal Fanconi syndrome. We have examined the mechanism of 4P toxicity along the nephron after a prolonged (30 min) exposition of isolated renal tubular segments to this agent. In
Y Boulanger et al.
Magnetic resonance in medicine, 28(1), 137-144 (1992-11-01)
The metabolism of 4-pentenoate in isolated kidney tubules has been investigated by 1H and 13C NMR. The 4-pentenoate metabolite, 3-keto-4-pentenoyl-CoA, accumulated in proximal tubules only and its formation could be competitively inhibited by octanoate. 4-Pentenoate was metabolized in thick ascending
K Kassahun et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 21(6), 1098-1106 (1993-11-01)
The terminal olefin metabolite of valproic acid (VPA), 4-ene VPA, is an analog of the experimental hepatotoxin 4-pentenoic acid and is believed to play a role in the hepatotoxicity of VPA. The formation of glutathione and N-acetylcysteine conjugates of the