Teszt
95%
bp
180 °C/15 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used:
- As a biochemical probe in an assay for the microsomal hydroxylation of lauric acid (LA), based on HPLC with flow-through radiochemical detection.
- To form molecular layers by adsorbing on the fluorite surface.
- In the supercritical hydrothermal synthesis of iron oxide nanoparticles.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?