Fontos dokumentumok
134716
3-Butenoic acid
97%
Szinonimák:
Vinylacetic acid
Teszt
97%
tartalmaz
hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
sűrűség
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2H,1,3H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?