Fontos dokumentumok
W324721
Undecylenic acid
≥96%, FG
Szinonimák:
10-Undecenoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥96%
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
woody; sweet
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Emulsion Liquid Membranes Based on Os-NP/n-Decanol or n-Dodecanol Nanodispersions for p-Nitrophenol Reduction.: This study explores the use of emulsion liquid membranes incorporating undecylenic acid for the reduction of p-nitrophenol. The findings highlight the potential of these membranes in environmental applications, specifically in the removal of harmful organic compounds from water (Pîrțac et al., 2024).
- Retention behavior of nucleosides and nucleobases on a 3 μm undecylenic acid-functionalized silica column in per aqueous liquid chromatography and hydrophilic interaction liquid chromatography separation modes.: This article details the development of a novel undecylenic acid-functionalized silica column for improved separation of nucleosides and nucleobases. The column shows enhanced retention and selectivity, offering significant advancements in chromatographic techniques for biochemical analysis (Cheng et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?