Fontos dokumentumok
161667
10-Undecenoyl chloride
97%
Szinonimák:
ψ-Undecenoyl chloride, ψ-Undecylenic acid chloride, 10-Hendecenoyl chloride, Undec-10-enoyl chloride
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
allyl
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F
Lobbanási pont (C)
93 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?