Fontos dokumentumok
445703
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Szinonimák:
P3HT
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw 50,000-100,000
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
vezetőképesség
~103 S/cm (when doped with iodine)
mp
238 °C
238 °C
fluoreszcencia
λex 443 nm; λem 568 nm in chloroform
Keringési energia
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
környezetbarátabb alternatív kategória
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=1E-4-1E-1 cm2/V·s)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Good processibility, environmental stability and electroactivity.
Kiszerelés
Jogi információk
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.